Learn More
Cytiva Reeve Angel 802 Vorgefaltete qualitative Rundpapierfilter
Rückhalt von groben Partikeln
35.90 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Particle Retention | 15 μm |
Porengröße | 30 bis 35 μm |
Güte | 802 |
Porosität | Grob |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12532006
|
Cytiva
5802-385 |
38,5 cm |
149.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761598
|
Cytiva
5802-125 |
12,5 cm |
35.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11771598
|
Cytiva
5802-150 |
15 cm |
36.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781598
|
Cytiva
5802-185 |
18,5 cm |
43.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11791598
|
Cytiva
5802-240 |
24 cm |
65.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11344310
|
Cytiva
5802-320 |
32 cm |
103.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vorgefaltet zur schnellen Filterung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten
- Gütegrad; Nennrückhaltevermögen 30 - 35 μm; die 0.26 mm dicke Falzung und die gekreppte Oberfläche erhöhen den effektiven Bereich. Dies gewährleistet eine schnellere Filterung und eine längere Filterlebensdauer
- Hohe Nassfestigkeit†
Spezifikation
Scheibe | |
30 bis 35 μm | |
Grob |
15 μm | |
802 | |
0,26 mm |