Learn More
Cytiva Reeve Angel 802 Vorgefaltete qualitative Rundpapierfilter
Rückhalt von groben Partikeln
Marke:  Cytiva 5802-320
97.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.64000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11344310
  • 103.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgefaltet zur schnellen Filterung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten
  • Gütegrad; Nennrückhaltevermögen 30 - 35 μm; die 0.26 mm dicke Falzung und die gekreppte Oberfläche erhöhen den effektiven Bereich. Dies gewährleistet eine schnellere Filterung und eine längere Filterlebensdauer
  • Hohe Nassfestigkeit†
Spezifikation
Spezifikation
802 32 cm 100/Packung
15 μm
Ein vorgefalzter Filter für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten.
Grob
32,00 cm
Scheibe
30 bis 35 μm
802
0,26 mm
32 cm