Learn More
Cytiva Reeve Angel 802 Vorgefaltete qualitative Rundpapierfilter
Rückhalt von groben Partikeln
Marke: Cytiva 5802-125
34.11 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Vorgefaltet zur schnellen Filterung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten
- Gütegrad; Nennrückhaltevermögen 30 - 35 μm; die 0.26 mm dicke Falzung und die gekreppte Oberfläche erhöhen den effektiven Bereich. Dies gewährleistet eine schnellere Filterung und eine längere Filterlebensdauer
- Hohe Nassfestigkeit†
Spezifikation
802 12,5 cm 100/Packung | |
15 μm | |
Ein vorgefalzter Filter für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. | |
Grob | |
12,50 cm |
Scheibe | |
30 bis 35 μm | |
802 | |
0,26 mm | |
12,5 cm |