Learn More
Cytiva Whatman Grade 934-AH RTU Glas-Mikrofaserfilter, gebrauchsfertig
Gebrauchsfertige Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind die zeitsparende Version des GE 934-AH Filterpapier aus Glas-Mikrofaser, das häufig für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen verwendet wird.
98.55 CHF - 273.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Beschreibung | Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind |
Material | Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,5 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15803724
|
Cytiva
4827-047 |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | 47 mm |
131.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15813724
|
Cytiva
4827-070 |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | 70 mm |
165.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15823724
|
Cytiva
4827-090 |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | 90 mm |
181.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15833714
|
Cytiva
3827-035 |
RTU-Filter für flüchtige, vorgewogene Substanzen | 35 mm |
122.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15833724
|
Cytiva
9907-070 |
RTU-Filter für Feststoffe | 70 mm |
177.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15843714
|
Cytiva
3827-042 |
RTU-Filter für flüchtige, vorgewogene Substanzen | 42,5 mm |
122.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15853714
|
Cytiva
3827-047 |
RTU-Filter für flüchtige, vorgewogene Substanzen | 47 mm |
135.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15853724
|
Cytiva
9927-047 |
RTU-Filter für Feststoffe, doppelt wiegen | 47 mm |
209.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15863714
|
Cytiva
3827-070 |
RTU-Filter für flüchtige, vorgewogene Substanzen | 70 mm |
175.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15863724
|
Cytiva
9927-070 |
RTU-Filter für Feststoffe, doppelt wiegen | 70 mm |
253.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15873714
|
Cytiva
3827-090 |
RTU-Filter für flüchtige, vorgewogene Substanzen | 90 mm |
205.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15873724
|
Cytiva
9927-090 |
RTU-Filter für Feststoffe, doppelt wiegen | 90 mm |
273.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15883714
|
Cytiva
4827-035 |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | 35 mm |
98.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15893714
|
Cytiva
4827-042 |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | 42,5 mm |
103.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Gütegrad 934-AH RTU Filterpapier aus Glas-Mikrofaser wurde vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, getrocknet und gewogen, wodurch Vorbehandlungsschritte vermieden werden, die nach dem US EPA-Laborstandard 2540 Teil C, D und E erforderlich sind
- Feinpartikelretention von 1.5 μm
- Hohe Durchflussraten für die Verarbeitung schwerer, trüber Proben
- Verpackt mit einer barcodierten Aluminiumwanne, die das Filtergewicht angibt, das zur Dokumentation des Filtergewichts verwendet werden kann
- Die 934-AH RTU-Produktfamilie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: 934-AH RTU für suspendierte und gelöste Feststoffe; RTU für flüchtige Stoffe; RTU Doppelwägung
- Kostengünstige Versionen von 934-AH RTU Testfiltern für gelöste, suspendierte und flüchtige Substanzen sind ebenfalls erhältlich
- Kostengünstige Versionen sind vorgewaschen und getrocknet, aber nicht gewogen und werden nicht mit Barcodes geliefert
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
100 |
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
341 ml/min |