Learn More
Cytiva Whatman Grade 934-AH RTU Glas-Mikrofaserfilter, gebrauchsfertig
Gebrauchsfertige Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind die zeitsparende Version des GE 934-AH Filterpapier aus Glas-Mikrofaser, das häufig für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen verwendet wird.
Marke: Cytiva 4827-042
97.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Gütegrad 934-AH RTU Filterpapier aus Glas-Mikrofaser wurde vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, getrocknet und gewogen, wodurch Vorbehandlungsschritte vermieden werden, die nach dem US EPA-Laborstandard Methode 2540 Teile C, D und E erforderlich sind
- Feine Partikelretention von 1,5 μm
- Hohe Flussraten für die Verarbeitung schwerer, trüber Proben
- Verpackt mit einer barcodierten Aluminiumschale, auf der das Filtergewicht vermerkt ist und die zur Dokumentation des Filtergewichts verwendet werden kann
- Die 934-AH RTU-Produktfamilie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: 934-AH RTU für suspendierte und gelöste Feststoffe; RTU für flüchtige Stoffe; RTU Doppelwägung
- Kostengünstige Versionen von 934-AH RTU Testfiltern für gelöste, suspendierte und flüchtige Substanzen sind ebenfalls erhältlich
- Kostengünstige Versionen sind vorgewaschen und getrocknet, aber nicht gewogen und werden nicht mit Barcodes geliefert
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
934-AH RTU | |
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen | |
42,5 mm |
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
1,5 μm | |
Analyse suspendierter, gelöster und flüchtiger Feststoffe; Abwasserfiltration; Für flüchtige, vorgespülte und entzündete Substanzen | |
100 | |
341 ml/min |