Learn More
Cytiva Whatman Grade 934-AH RTU Glas-Mikrofaserfilter, gebrauchsfertig
Gebrauchsfertige Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind die zeitsparende Version des GE 934-AH Filterpapier aus Glas-Mikrofaser, das häufig für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen verwendet wird.
Marke:  Cytiva 4827-090
171.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823724
  • 181.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gütegrad 934-AH RTU Filterpapier aus Glas-Mikrofaser wurde vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, getrocknet und gewogen, wodurch Vorbehandlungsschritte vermieden werden, die nach dem US EPA-Laborstandard Methode 2540 Teile C, D und E erforderlich sind
  • Feine Partikelretention von 1,5 μm
  • Hohe Flussraten für die Verarbeitung schwerer, trüber Proben
  • Verpackt mit einer barcodierten Aluminiumschale, auf der das Filtergewicht vermerkt ist und die zur Dokumentation des Filtergewichts verwendet werden kann
  • Die 934-AH RTU-Produktfamilie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: 934-AH RTU für suspendierte und gelöste Feststoffe; RTU für flüchtige Stoffe; RTU Doppelwägung
  • Kostengünstige Versionen von 934-AH RTU Testfiltern für gelöste, suspendierte und flüchtige Substanzen sind ebenfalls erhältlich
  • Kostengünstige Versionen sind vorgewaschen und getrocknet, aber nicht gewogen und werden nicht mit Barcodes geliefert
Zu den Anwendungen gehören die Analyse von gelösten, suspendierten und flüchtigen Feststoffen, aber auch die Abwasserüberwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern sowie die Analyse der gereinigten Ableitung von Abwasseraufbereitungsanlagen und die Überwachung von Abflusswasser aus Industrieanlagen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Glas-Mikrofaser
Unsteril
934-AH RTU
Filter für flüchtige, vorgespülte und gezündete Substanzen
90 mm
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind
1,5 μm
Analyse suspendierter, gelöster und flüchtiger Feststoffe; Abwasserfiltration; Für flüchtige, vorgespülte und entzündete Substanzen
100
341 ml/min