Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 93
Nassfeste, hochwertige Rundpapiere
11.45 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 10μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 80 s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11340534
|
Cytiva
1093-110 |
4,33 in. | 110 mm | 100 Stück |
11.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11939237
|
Cytiva
1093-111 |
4,33 in. | 110 mm | 50 Umschläge mit je 25 Scheiben in handlicher Dispenser-Schachtel |
138.00 CHF
1250 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11302885
|
Cytiva
1093-6215 |
5,9 in. | 150 mm | 1000 Stück (10 Beutel mit 100 Kreisen) |
155.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11979337
|
Cytiva
1093-126 |
5 in. | 125 mm | 50 Umschläge mit je 25 Scheiben in handlicher Dispenser-Schachtel |
262.00 CHF
1250 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11364884
|
Cytiva
1093-125 |
5 in. | 125 mm | 1000 Stück |
12.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11392875
|
Cytiva
1093-6212 |
5 Zoll | 12.5 cm | 40 Beutel mit 100 Scheiben |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Nassfeste qualitativ hochwertige Rundfilter
- Die Durchflussrate und Retention liegen zwischen den Whatman Gütegraden 1 und 4
- Max. Partikelretention in Flüssigkeiten mit 10 Mikron bei 98 % Effizienz
- Nicht geeignet für die Kjeldahl-Methode, da zur Stabilisierung stickstoffhaltige Kunststoffe verwendet werden
Spezifikation
Scheibe | |
10μm | |
Intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. | |
145μm |
Zellulose | |
80 s | |
93 |