Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 93
Nassfeste, hochwertige Rundpapiere
Marke: Cytiva 1093-110
Additional Details : Gewicht : 2.04120kg
Beschreibung
Nassfeste qualitativ hochwertige Rundfilter
- Die Durchflussrate und Retention liegen zwischen den Whatman Gütegraden 1 und 4
- Max. Partikelretention in Flüssigkeiten mit 10 Mikron bei 98 % Effizienz
- Nicht geeignet für die Kjeldahl-Methode, da zur Stabilisierung stickstoffhaltige Kunststoffe verwendet werden
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 93, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 110 mm | |
Zellulose | |
10 μm | |
Geschwindigkeits- und Retentionszwischenstufen 1 bis 4. | |
100 Stück | |
Ø 110 mm | |
110 mm |
Scheibe | |
10 μm | |
80 Sekunden | |
Gütegrad 93 | |
145 μm | |
4,33 in. |