Learn More
Cytiva Nassfestes rundes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 93
Nassfeste, hochwertige Rundpapiere
Marke: Cytiva 1093-6212
Additional Details : Gewicht : 3.26000kg
Beschreibung
Nassfeste qualitativ hochwertige Rundfilter
- Die Durchflussrate und Retention liegen zwischen den Whatman Gütegraden 1 und 4
- Max. Partikelretention in Flüssigkeiten mit 10 Mikron bei 98 % Effizienz
- Nicht geeignet für die Kjeldahl-Methode, da zur Stabilisierung stickstoffhaltige Kunststoffe verwendet werden
Spezifikation
Grade 93 Qualitative Filter Paper Wet-Strengthened, circle, 125 mm (40 bags of 100 circles) | |
Zellulose | |
10μm | |
Intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. | |
40 Beutel mit 100 Scheiben | |
Ø 125 mm | |
12.5 cm |
Scheibe | |
10μm | |
80 s | |
93 | |
145μm | |
5 Zoll |