Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 10
Filterpapier aus Glasmikrofaser
63.70 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 12 s/100 ml/1,56 cm2 |
---|---|
Flächengewicht | 70 g/m2 |
Material | Borosilikatglas |
Filtrationsgeschwindigkeit | Mittel |
Güte | GF 10 |
Produktcode | Marke | Typ | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11355274
|
Cytiva
10370302 |
50 mm Durchm. | Scheibe |
119.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11365274
|
Cytiva
10370305 |
50 mm Durchm. | Scheibe |
198.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11375274
|
Cytiva
10370308 |
150 mm Durchm. | Scheibe |
530.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11395274
|
Cytiva
10370320 |
100 mm Durchm. | Scheibe |
212.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11385274
|
Cytiva
10370319 |
47 mm Durchm. | Scheibe |
116.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11979317
|
Cytiva
10370394 |
50 mm x 100 m | Rolle |
660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12474352
|
Cytiva
10370392 |
35mm x 30m | Rolle |
63.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13124389
|
Cytiva
10370384 |
70mm x 50m | Rolle |
272.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verstärkt mit einem organischen Bindemittel für hohe mechanische Stabilität.Whatman™ Glasfaser-Mikrofaserfilter mit Bindemittel, Gütegrad GF 10, können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis hin zur Vorfiltermembranen für Erntegutschutzrückstände.
- Die Filter eignen sich für verschiedene Anwendungen: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände.
- Durchfluss: 12 s/100 ml/1.5 cm2
Spezifikation
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Borosilikatglas | |
GF 10 |
70 g/m2 | |
Mittel | |
350 μm |