Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 10
Filterpapier aus Glasmikrofaser
Marke: Cytiva 10370384
258.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Beschreibung
Verstärkt mit einem organischen Bindemittel für hohe mechanische Stabilität.Whatman™ Glasfaser-Mikrofaserfilter mit Bindemittel, Gütegrad GF 10, können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis hin zur Vorfiltermembranen für Erntegutschutzrückstände.
- Die Filter eignen sich für verschiedene Anwendungen: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände.
- Durchfluss: 12 s/100 ml/1.5 cm2
Spezifikation
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Rolle | |
Mittel | |
Je 1 | |
70mm x 50m |
70 g/m2 | |
Borosilikatglas | |
GF 10 | |
350 μm | |
70mm x 50m |