Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 10
Filterpapier aus Glasmikrofaser
Marke: Cytiva 10370320
201.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verstärkt mit einem organischen Bindemittel für hohe mechanische Stabilität.Whatman™ Glasfaser-Mikrofaserfilter mit Bindemittel, Gütegrad GF 10, können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis hin zur Vorfiltermembranen für Erntegutschutzrückstände.
- Die Filter eignen sich für verschiedene Anwendungen: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände.
- Durchfluss: 12 s/100 ml/1.5 cm2
Spezifikation
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Scheibe | |
Mittel | |
100/Packung | |
100 mm Durchm. | |
100 mm |
70 g/m2 | |
Borosilikatglas | |
GF 10 | |
350 μm | |
4 in. | |
100 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.