Learn More
Cytiva 934-AH RTU Filter aus Glasmikrofaser
Schnell und bequem
105.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,5 μm |
Flussrate | 47 s/100 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13237139
|
Cytiva
9907-047 |
1,8 in. | 47 mm |
105.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13227139
|
Cytiva
9907-042 |
1,67 in. | 42,5 mm |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13247139
|
Cytiva
9907-055 |
2,1 in. | 55 mm |
117.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Schnell und bequem
Whatman 934-AH, der am häufigsten verwendete Filter für die Analyse der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe, ist jetzt in einem zeitsparenden RTU-Format (gebrauchsfertig) erhältlich. Der 934-AH RTU enthält den bewährten bindemittelfreien, hochreinen Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas, der in Standardmethoden genannt wird.
- Verwenden Sie den vorgewaschenen, vorgewogenen Filter sofort — keine Vorbehandlung erforderlich
- Alle RTU-Filter sind in einer Aluminiumwanne verpackt, wobei das Filtergewicht deutlich auf einem hitzebeständigen Etikett aufgedruckt ist
- Effizient: Hervorragende Feinpartikelretention bei hohen Flussraten
- Hohe Beladungskapazität: Es können sehr trübe Proben verarbeitet werden
- Hochtemperaturbeständig: Kann bei Temperaturen bis zu 550 °C verwendet werden
Der 934-AH RTU erfüllt die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Standardmethoden 2540D für die Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser. Er wird für eine Vielzahl von Wasserüberwachungsanwendungen verwendet, darunter:
- Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern
- Gereinigte Ableitung von Abwasseraufbereitungsanlagen
- Überwachung des Ablaufwassers aus Industrieanlagen
Spezifikation
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
1,5 μm | |
Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern | |
100 Stück | |
550 °C | |
435 μm | |
341 ml/min |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
934-AH RTU | |
1022 °F | |
0.017 Zoll | |
RTU-Filter für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen |