Learn More
Cytiva 934-AH RTU Filter aus Glasmikrofaser
Schnell und bequem
Marke: Cytiva 9907-055
111.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Schnell und bequem
Whatman 934-AH, der am häufigsten verwendete Filter für die Analyse der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe, ist jetzt in einem zeitsparenden RTU-Format (gebrauchsfertig) erhältlich. Der 934-AH RTU enthält den bewährten bindemittelfreien, hochreinen Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas, der in Standardmethoden genannt wird.
- Verwenden Sie den vorgewaschenen, vorgewogenen Filter sofort — keine Vorbehandlung erforderlich
- Alle RTU-Filter sind in einer Aluminiumwanne verpackt, wobei das Filtergewicht deutlich auf einem hitzebeständigen Etikett aufgedruckt ist
- Effizient: Hervorragende Feinpartikelretention bei hohen Flussraten
- Hohe Beladungskapazität: Es können sehr trübe Proben verarbeitet werden
- Hochtemperaturbeständig: Kann bei Temperaturen bis zu 550 °C verwendet werden
Der 934-AH RTU erfüllt die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Standardmethoden 2540D für die Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser. Er wird für eine Vielzahl von Wasserüberwachungsanwendungen verwendet, darunter:
- Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern
- Gereinigte Ableitung von Abwasseraufbereitungsanlagen
- Überwachung des Ablaufwassers aus Industrieanlagen
Spezifikation
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
1,5 μm | |
Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern | |
100 Stück | |
550 °C | |
435 μm | |
341 ml/min | |
55 mm |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
934-AH RTU | |
1022 °F | |
0.017 Zoll | |
RTU-Filter für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen | |
2,1 in. |