Learn More
Cytiva 934-AH RTU Filter aus Glasmikrofaser
Schnell und bequem
Marke:  Cytiva 9907-047
72.21 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13237139
  • 105.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnell und bequem
Whatman 934-AH, der am häufigsten verwendete Filter für die Analyse der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe, ist jetzt in einem zeitsparenden RTU-Format (gebrauchsfertig) erhältlich. Der 934-AH RTU enthält den bewährten bindemittelfreien, hochreinen Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas, der in Standardmethoden genannt wird.
  • Verwenden Sie den vorgewaschenen, vorgewogenen Filter sofort — keine Vorbehandlung erforderlich
  • Alle RTU-Filter sind in einer Aluminiumwanne verpackt, wobei das Filtergewicht deutlich auf einem hitzebeständigen Etikett aufgedruckt ist
  • Effizient: Hervorragende Feinpartikelretention bei hohen Flussraten
  • Hohe Beladungskapazität: Es können sehr trübe Proben verarbeitet werden
  • Hochtemperaturbeständig: Kann bei Temperaturen bis zu 550 °C verwendet werden
Der 934-AH RTU erfüllt die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Standardmethoden 2540D für die Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser. Er wird für eine Vielzahl von Wasserüberwachungsanwendungen verwendet, darunter:
  • Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern
  • Gereinigte Ableitung von Abwasseraufbereitungsanlagen
  • Überwachung des Ablaufwassers aus Industrieanlagen
Spezifikation
Spezifikation
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind
1,5 μm
Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern
100 Stück
550 °C
435 μm
341 ml/min
47 mm
Borosilikatglas
47 s/100 ml
934-AH RTU
1022 °F
0.017 Zoll
RTU-Filter für die Gesamtanalyse von Schwebstoffen
1,8 in.