Learn More
Vitlab™ Messkolben mit NS-Stopfen
Bereiten Sie chemische Lösungen mit Präzision vor. Die VITLAB™ Messkolben sind ideal für die Vorbereitung und den Betrieb chemischer Lösungen im Labor. Die Kolben sind UV-absorbierend, hochtransparent und für lichtempfindliche Substanzen geeignet.
51.60 CHF - 73.40 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Anzahl pro Packung | 2 |
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 121 °C |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702126
|
Vitlab™
673950 |
100 ml |
51.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15742126
|
Vitlab™
674950 |
250 ml |
61.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15792126
|
Vitlab™
675950 |
500 ml |
73.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- UV-absorbierend, hochtransparent.
- Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen
- Eine thermische Belastung bis 121 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Polypropylen | |
2 | |
Ja |
PMP (Polymethylpenten) | |
Bis zu 121 °C | |
A |