Learn More
Vitlab™ Messkolben mit NS-Stopfen
Bereiten Sie chemische Lösungen mit Präzision vor. Die VITLAB™ Messkolben sind ideal für die Vorbereitung und den Betrieb chemischer Lösungen im Labor. Die Kolben sind UV-absorbierend, hochtransparent und für lichtempfindliche Substanzen geeignet.
Marke: Vitlab™ 675950
Additional Details : Gewicht : 0.67000kg
Beschreibung
- UV-absorbierend, hochtransparent.
- Für die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen
- Eine thermische Belastung bis 121 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Polypropylen | |
PMP (Polymethylpenten) | |
2 | |
NS 19/26 | |
Ja |
500 ml | |
270 mm | |
Bis zu 121 °C | |
0.25 ml | |
A |