Learn More
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche und VOID-Muster
Das B-7576 Material hinterlässt ein VOID-Muster, wenn das Etikett entfernt wird. Da dieses Muster auch auf der Oberfläche des Etiketts erscheint, kann das Etikett nicht wiederverwendet werden.
54.25 CHF - 89.50 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM G 155, UL-anerkannt |
Klebstofftyp | Manipulationssicher |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Silber |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17871629
|
Brady™
173733 |
0,5 x 1 in. | 12.7 mm |
89.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17851579
|
Brady™
173830 |
1 x 1,5 in. | 25.4 mm |
70.55 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17821489
|
Brady™
173871 |
1,9 x 3 in. | 48.26 mm |
75.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17871469
|
Brady™
173747 |
2 x 1 in. | 50.8 mm |
54.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Eignet sich ideal für Typen- und Nummernschilder, die hohe Leistungsfähigkeit und den Nachweis des Ablösens von Etiketten erfordern
- Gehen Sie vorsichtig damit um, um das VOID-Muster zu erhalten
- Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern
- RoHS-konform nach 2011/65/EU
- Hergestellt aus B-7576 Polyester-Material
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Manipulationssicher | |
Silber | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung | |
Nein | |
-94 °F bis +212 °F | |
0,0028 in. |
ASTM D 1000, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
Rechteck | |
-70 °C bis 100 °C | |
0.071 mm |