Learn More
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche und VOID-Muster
Artikelnummer. 17871629
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Rollen
500 Stück
Artikelnummer. 17871629
Marke: Brady™ 173733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das B-7576 Material hinterlässt ein VOID-Muster, wenn das Etikett entfernt wird. Da dieses Muster auch auf der Oberfläche des Etiketts erscheint, kann das Etikett nicht wiederverwendet werden.
  • Eignet sich ideal für Typen- und Nummernschilder, die hohe Leistungsfähigkeit und den Nachweis des Ablösens von Etiketten erfordern
  • Gehen Sie vorsichtig damit um, um das VOID-Muster zu erhalten
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern
  • RoHS-konform nach 2011/65/EU
  • Hergestellt aus B-7576 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Manipulationssicher
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0.071 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M6-17-7576