Learn More
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche und VOID-Muster
Das B-7576 Material hinterlässt ein VOID-Muster, wenn das Etikett entfernt wird. Da dieses Muster auch auf der Oberfläche des Etiketts erscheint, kann das Etikett nicht wiederverwendet werden.
Marke:  Brady™ 173830
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17851579
  • 70.55 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Eignet sich ideal für Typen- und Nummernschilder, die hohe Leistungsfähigkeit und den Nachweis des Ablösens von Etiketten erfordern
  • Gehen Sie vorsichtig damit um, um das VOID-Muster zu erhalten
  • Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern
  • RoHS-konform nach 2011/65/EU
  • Hergestellt aus B-7576 Polyester-Material
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Polyester mit matter Oberfläche und VOID-Muster > Matte Metalized Polyester Labels; Dimensions (LxW): 1 x 1.5 in.; Height (Metric): 25.4 mm