Learn More
VEGI Mouse, Clone: VEGI/1283, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | VEGI |
---|---|
Klon | VEGI/1283 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911318
|
EnquireBio
9966-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901318
|
EnquireBio
9966-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
VEGI | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
9966 | |
Recombinant human full-length VEGI fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
22kDa |
VEGI/1283 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001191273 | |
TNFSF15 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Secreted and Cell Surface | |
Endothelial cells. Colon, intestine, placenta, lung, liver, kidney, pancreas, spleen and prostate. |