Learn More
VEGI Mouse, Clone: VEGI/1283, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 9966-MSM1-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901318
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
VEGI
Secreted and Cell Surface
VEGI/1283
Unconjugated
NP_001191273
Mouse
22kDa
Protein A/G Purified
RUO
9966
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TNFSF15
Recombinant human full-length VEGI fragment
Endothelial cells. Colon, intestine, placenta, lung, liver, kidney, pancreas, spleen and prostate.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.