Learn More
BRAND™ USP-Messkolben
Mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
55.40 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Schliffverbindung Schliff NS 10/19
Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11350550
Unterlagen ansehen
BRAND™
956938
5 ml
55.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15811198
Unterlagen ansehen
BRAND™
956945
20 ml
55.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Boro 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Borosilikatglas 3.3
    Schliff NS 10/19
    A
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ USP-Messkolben