Learn More
BRAND™ USP-Messkolben
Mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
Marke:  BRAND™ 956938
54.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11350550
  • 55.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Boro 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    5 ml
    Borosilikatglas 3.3
    Schliff NS 10/19
    A
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ USP-Messkolben > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml