Learn More
Justrite™ AccuFlow™ Sicherheitsbehälter Typ II aus Stahl
Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
80.64 CHF - 170.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Safety Can |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA Certified |
Material | Steel |
Gewährleistung | 10 Years |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12921385
|
Justrite™
7210120Z |
3,79 l | Rot | 241 mm |
170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12683135
|
Justrite™
7125100Z |
9,46 l | Rot | 298 mm |
89.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12673135
|
Justrite™
7120100Z |
7.57 L | Red | 298 mm |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11993549
|
Justrite™
7125200Z |
9.46 L | Yellow | 298 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12931385
|
Justrite™
7220120Z |
7.57 L | Red | 241 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12951385
|
Justrite™
7250130Z |
18.93 L | Red | 298 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Sicherheitsbehälter für Flammschutzmittel und Kraftstoff, Typ I, gelb, Fassungsvermögen 9.5 Liter- Einfacher Ausguss zum Ausgießen und Befüllen, selbstschließender Deckel
- Abgedichteter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung schützt vor Bruch und Explosion
- Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
- Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig
- Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Flammenrückschlagzündung zu unterbinden
- Das große Etikett erleichtert die Erkennung des Inhalts
- Gemäß CARB, OSHA und NFPA; FM-, TÜV-, UL-, ULC-Zulassung
- 10 Jahre Garantie
Spezifikation
Safety Can | |
FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA Certified | |
Steel | |
10 Years |