Learn More
Justrite™ AccuFlow™ Sicherheitsbehälter Typ II aus Stahl
Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
Marke: Justrite™ 7210120Z
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Sicherheitsbehälter für Flammschutzmittel und Kraftstoff, Typ I, gelb, Fassungsvermögen 9.5 Liter- Einfacher Ausguss zum Ausgießen und Befüllen, selbstschließender Deckel
- Abgedichteter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung schützt vor Bruch und Explosion
- Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
- Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig
- Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Flammenrückschlagzündung zu unterbinden
- Das große Etikett erleichtert die Erkennung des Inhalts
- Gemäß CARB, OSHA und NFPA; FM-, TÜV-, UL-, ULC-Zulassung
- 10 Jahre Garantie
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
3,79 l | |
Zur Verwendung mit entzündlichen Flüssigkeiten | |
10 Jahre | |
267 mm | |
241 mm |
FM-, TÜV-, UL-, ULC-, CARB-, NFPA-, OSHA-zertifiziert | |
Rot | |
Stahl | |
229 mm | |
16 mm |