Learn More
Justrite™ AccuFlow™ Sicherheitsbehälter Typ II aus Stahl
Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
Marke: Justrite™ 7125200Z
Additional Details : Gewicht : 2.49300kg
Beschreibung
Sicherheitsbehälter für Flammschutzmittel und Kraftstoff, Typ I, gelb, Fassungsvermögen 9.5 Liter- Einfacher Ausguss zum Ausgießen und Befüllen, selbstschließender Deckel
- Abgedichteter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung schützt vor Bruch und Explosion
- Der hochwertige beschichtete Stahl garantiert eine 100 %ig auslaufsichere Konstruktion
- Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig
- Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Flammenrückschlagzündung zu unterbinden
- Das große Etikett erleichtert die Erkennung des Inhalts
- Gemäß CARB, OSHA und NFPA; FM-, TÜV-, UL-, ULC-Zulassung
- 10 Jahre Garantie
Spezifikation
Safety Can | |
9.46 L | |
Zur Verwendung für Lagerung von Dieselkraftstoff | |
10 Years |
FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA Certified | |
Yellow | |
Steel | |
298 mm |