Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche
Spezielle 3-Stopper-Schläuche für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. Die Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
64.00 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps |
---|---|
Material | Tygon HC |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten. |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10520503
|
Ismatec™
SC0288A |
0.51 mm Innendurchmesser, 2.33 mm Außendurchmesser |
171.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10695743
|
Ismatec™
SC0289A |
0.64 mm Innendurchmesser, 2.46 mm Außendurchmesser |
171.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10328332
|
Ismatec™
SC0290A |
0.76 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.
- Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Gut
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps | |
40 cm | |
-37 °C | |
CO2 100, O2 22, N2 12 | |
Durchscheinend gelb | |
74 °C |
Tygon HC | |
Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten. | |
12 Stück/Packung | |
Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. | |
Gut |