Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche
Spezielle 3-Stopper-Schläuche für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. Die Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke: Ismatec™ SC0290A
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.
- Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Gut
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps | |
Tygon HC | |
Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten. | |
12 Stück/Packung | |
CO2 100, O2 22, N2 12 | |
Durchscheinend gelb | |
74 °C |
Farbcode: Schwarz-Schwarz | |
40 cm | |
-37 °C | |
0.76 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser | |
Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. | |
Gut |