Learn More
Brady™ ToughWash™ Abwaschbeständiges Etikettenband für M7-Drucker
Das speziell entwickelte B-855 Material kann aggressive Reinigungszyklen unbeschadet überstehen und eignet sich ideal für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für äußerst anspruchsvolle Umgebungen.
175.30 CHF - 231.35 CHF
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
17838924
|
Brady™
173460 |
Weiß | 75 ft. x 1 in. |
196.00 CHF 175.30 CHF / 1 Stück Sparen 20.70 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17829104
|
Brady™
173473 |
Weiß | 75 ft. x 2 in. |
258.00 CHF 231.35 CHF / 1 Stück Sparen 26.65 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17858994
|
Brady™
173461 |
Gelb | 75 ft. x 1 in. |
196.00 CHF 175.30 CHF / 1 Stück Sparen 20.70 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17878794
|
Brady™
173474 |
Gelb | 75 ft. x 2 in. |
258.00 CHF 231.35 CHF / 1 Stück Sparen 26.65 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Bedruckbares, druckempfindliches Klebstoffprodukt für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hält hohem Druck, Hitze, aggressiven Chemikalien und zahlreichen Reinigungszyklen stand.
- Gut lesbar und langlebig, selbst für die härtesten Reinigungszyklen.
- Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis +230 °F
- Hergestellt aus B-855 Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Kontinuierlich | |
| Thermotransfer | |
| Kennzeichnung von Lebensmitteln und Getränken, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis 110 °C | |
| 75 ft. |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Matt | |
| Polyester | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F bis +230 °F | |
| 0.178 mm | |
| 22.86 m |