Learn More
Brady™ ToughWash™ Abwaschbeständiges Etikettenband für M7-Drucker
Das speziell entwickelte B-855 Material kann aggressive Reinigungszyklen unbeschadet überstehen und eignet sich ideal für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für äußerst anspruchsvolle Umgebungen.
Marke: Brady™ 173460
Beschreibung
- Bedruckbares, druckempfindliches Klebstoffprodukt für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hält hohem Druck, Hitze, aggressiven Chemikalien und zahlreichen Reinigungszyklen stand.
- Gut lesbar und langlebig, selbst für die härtesten Reinigungszyklen.
- Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis +230 °F
- Hergestellt aus B-855 Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F bis +230 °F | |
| 0.178 mm | |
| 75 ft. | |
| 1 in. | |
| BM7C-1000-855-WT |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Kennzeichnung von Lebensmitteln und Getränken, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis 110 °C | |
| 75 ft. x 1 in. | |
| 22.86 m | |
| 25.4 mm |