Learn More
Brady™ ToughWash™ Abwaschbeständiges Etikettenband für M7-Drucker
Das speziell entwickelte B-855 Material kann aggressive Reinigungszyklen unbeschadet überstehen und eignet sich ideal für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für äußerst anspruchsvolle Umgebungen.
Marke:  Brady™ 173473
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17829104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 CHF
    231.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.65 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Bedruckbares, druckempfindliches Klebstoffprodukt für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hält hohem Druck, Hitze, aggressiven Chemikalien und zahlreichen Reinigungszyklen stand.
  • Gut lesbar und langlebig, selbst für die härtesten Reinigungszyklen.
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis +230 °F
  • Hergestellt aus B-855 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
75 ft.
-40 °F bis +230 °F
0,007 in.
75 ft. x 2 in.
22.86 m
50.8 mm
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Kennzeichnung von Lebensmitteln und Getränken, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsinformationen
Nein
Rechteck
-40 bis 110 °C
0.178 mm
75 ft.
2 in.
BM7C-2000-855-WT