Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE SPME for Thermo Scientific
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
54.30 CHF - 214.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 105 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, SPME-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Trace und Focus GCs |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12914061
|
Trajan™
09214801 |
1/Packung |
54.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12904061
|
Trajan™
092148 |
5/Packung |
214.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
105 mm | |
0.8 mm | |
Thermo Scientific Trace und Focus GCs |
GC-Einlass-Liner, SPME-Liner | |
8 mm |