Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE SPME for Thermo Scientific
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan™ 09214801
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Specifications
GC-Einlass-Liner, SPME-Liner | |
105 mm | |
8 mm |
1/Packung | |
0.8 mm | |
Thermo Scientific Trace und Focus GCs |