Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE SPME for Thermo Scientific
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 092148
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12904061
  • 214.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
GC-Einlass-Liner, SPME-Liner
105 mm
8 mm
5/Packung
0.8 mm
Thermo Scientific Trace und Focus GCs