Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS-C1-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
- Ein kurzes Alkylketten-Umkehrphasenmaterial
- Geeignet für Ionenpaar-Trennungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Stationäre Phase | C1 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 5% |
| Säulentyp | Ion-Pair Separation |
| Mehr anzeigen |