Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS-C1-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Geringste Retention unter allen Hypersil alkylgebundenen Phasen
565.00 CHF - 690.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Stationäre Phase C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10406684
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30503-154630
150 mm 4.6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10589745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30503-104630
100 mm 4.6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
  • Ein kurzes Alkylketten-Umkehrphasenmaterial
  • Geeignet für Ionenpaar-Trennungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
120 Å
C1
2 bis 8
170 m²/g
Silika
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS-C1-Säulen, 3 μm Partikelgröße