Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
585.00 CHF - 953.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L15 |
Stationäre Phase | C6 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10158944
|
Thermo Scientific™
70305-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
953.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10230755
|
Thermo Scientific™
70305-104630 |
100 mm | 4.6 mm | |||||||
10550126
|
Thermo Scientific™
70305-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10699945
|
Thermo Scientific™
70305-154030 |
150 mm | 4 mm |
884.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11562981
|
Thermo Scientific™
70305-124630 |
125 mm | 4,6 mm |
823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 Å | |
C6 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
5 μm | |
L15 | |
11 % | |
Ja |