Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | L15 |
| Stationäre Phase | C6 |
| Produktlinie | Beta |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 11% |
| Mehr anzeigen |