Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
Länge (metrisch) | 150 mm |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L15 |
Stationäre Phase | C6 |
Produktlinie | Beta |
Verpackungsmaterial | Silika |
Kohlenstoffbeladung | 11 % |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur