Learn More
Brady™ Thermotransferetiketten
Thermotransferetiketten
145.00 CHF - 760.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Ausführung | Glanz |
Format | Rolle |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17110481
|
Brady™
302985 |
9,53 mm | 1500 Etiketten/Rolle | Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
146.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17140481
|
Brady™
302989 |
9,53 mm | 2500 Etiketten/Rolle | Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen |
244.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17150481
|
Brady™
302990 |
9,53 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen |
226.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17190481
|
Brady™
302994 |
9,53 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
249.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17120481
|
Brady™
302986 |
12,70 mm | 1500 Etiketten/Rolle | Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm |
159.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17130481
|
Brady™
302987 |
12,70 mm | 1500 Etiketten/Rolle | Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm |
166.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17100481
|
Brady™
302984 |
12,70 mm | 2500 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
266.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17100491
|
Brady™
302995 |
12,70 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
271.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17160481
|
Brady™
302991 |
12,70 mm | 10.000 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
760.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17180471
|
Brady™
302982 |
15,24 mm | 1500 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
190.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17170471
|
Brady™
302981 |
15,24 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
324.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17190471
|
Brady™
302983 |
25,40 mm | 1500 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
145.00 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17170481
|
Brady™
302992 |
25,40 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
357.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17180481
|
Brady™
302993 |
25,40 mm | 3000 Etiketten/Rolle | Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen |
249.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Laboratory Applications:
- Centrifuge
- Eppendorf & PCR Tubes
- Conical & Large Tubes
- Vials & Tubes
- Printer compatibility:
- BBP™11 Label Printer
- BBP™12 Label Printer
- Brady IP™ Series Label Printer
- BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
- BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
- THT 76 mm Core Printers
Specifications
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polypropylen | |
Etiketten | |
-196 °C | |
-196 °C° bis +120 °C° |
Durchscheinend | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Unsteril | |
-321 °F bis +248 °F | |
0,076 mm |