Learn More
Brady™ Thermotransferetiketten
Thermotransferetiketten
Marke: Brady™ 302984
Additional Details : Gewicht : 0.28500kg
Beschreibung
- Laboranwendungen:
- Zentrifuge
- Eppendorf- & PCR-Röhrchen
- Konische & große Röhrchen
- Fläschchen & Röhrchen
- Drucker-Kompatibilität:
- BBP™11-Etikettendrucker
- BBP™12-Etikettendrucker
- Etikettendrucker der Brady IP™ Serie
- BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker
- BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker
- THT Drucker mit 76 mm-Kern
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polypropylen | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
2500 Etiketten/Rolle | |
-196 °C° bis +120 °C° | |
15,24 mm | |
12,70 mm | |
25,40 mm | |
300 g |
Durchscheinend | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen | |
-196 °C | |
-321 °F bis +248 °F | |
0,076 mm | |
0,5 in. | |
1 in. | |
12,70 mm |