Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 17110481
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Menge:
10.000 Etiketten/Rolle
1500 Etiketten/Rolle
2500 Etiketten/Rolle
3000 Etiketten/Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm
Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm
Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
missing translation for 'unitSize'
10000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Menge Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
17110481 9,53 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17140481 9,53 mm 2500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen 2500 Stück
17150481 9,53 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 0,7 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17190481 9,53 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17120481 12,70 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 9,53 mm 1500 Stück
17130481 12,70 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen mit Durchmesser 11,18 mm 1500 Stück
17100481 12,70 mm 2500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 2500 Stück
17100491 12,70 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17160481 12,70 mm 10.000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,5 bis 2,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 10000 Stück
17180471 15,24 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17170471 15,24 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17190471 25,40 mm 1500 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 1500 Stück
17170481 25,40 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 50,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
17180481 25,40 mm 3000 Etiketten/Rolle Etikett für 1,0 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 17110481 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 302985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 CHF
    138.06 CHF / 1500 Stück
    Sparen 15.94 CHF
    10% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Polypropylen-Etiketten für Thermotransferdrucker
  • Laboranwendungen:
    • Zentrifuge
    • Eppendorf &PCR-Röhrchen
    • Konisch& Große Rohre
    • Ampullen& Röhren
  • Drucker-Kompatibilität:
    • BBP™11 Etikettendrucker
    • BBP™12 Etikettendrucker
    • Brady IP™ Serienetikettendrucker
    • BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker
    • BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker
    • THT Drucker mit 76 mm-Kern
Specifications
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Durchscheinend
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikett für 0,5 bis 8,0 ml-Fläschchen/Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Modell THT-307-7600-1.5SC
Anzahl pro Packung 1500 Sets / Rolle
Menge 1500 Etiketten/Rolle
Form Rechteck mit Kreis
Größe 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Durchmesser)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,70 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Durchmesser)
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Länge (metrisch) 9,53 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,375 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9,53 mm
Gewicht (metrisch) 300 g
Alternate Part Number THT-307-7600-1.5SC