Learn More
Cole-Parmer™ Gerader Rohradapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
29.50 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Rohradapter mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | 316 Edelstahl |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11815463
|
Cole-Parmer™
31406-36 |
3/8 Zoll |
29.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11825463
|
Cole-Parmer™
31406-38 |
1/2 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Specifications
Rohradapter mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
316 Edelstahl | |
-40 °C | |
220 psi | |
93 °C |
Ja | |
-40 °F | |
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
200 °F |