Learn More
Cole-Parmer™ Gerader Rohradapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
Marke:  Cole-Parmer™ 31406-36
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11815463
  • 29.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Rohradapter mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
316 Edelstahl
-40 °C
3/8 Zoll
220 psi
93 °C
Ja
-40 °F
3/8 Zoll
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
200 °F