Learn More
Standardpufferphosphat, pH 6.881, NIST, Chem-Lab
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
60.10 CHF - 381.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11984024
|
Chem Lab
CL03.0601.1000 |
1 L |
60.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11918494
|
Chem Lab
CL03.0601.9010 |
10 l |
381.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
pH-Wert = 6.984 bei 0 °CpH-Wert = 6.951 bei 5 °C
pH-Wert = 6.923 bei 10 °C
pH-Wert = 6.900 bei 15 °C
pH-Wert = 6.881 bei 20 °C
pH-Wert = 6.865 bei 25 °C
pH-Wert = 6.853 bei 30 °C
pH-Wert = 6.838 bei 40 °C
pH-Wert = 6.833 bei 50 °C
pH-Wert = 6.836 bei 60 °C
pH-Wert = 6.845 bei 70 °C
pH-Wert = 6.859 bei 80 °C