Learn More
Standardpufferphosphat, pH 6.881, NIST, Chem-Lab
Artikelnummer. 11984024
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
Artikelnummer. 11984024
Marke: Chem-Lab CL03.0601.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
pH-Wert = 6.984 bei 0 °C
pH-Wert = 6.951 bei 5 °C
pH-Wert = 6.923 bei 10 °C
pH-Wert = 6.900 bei 15 °C
pH-Wert = 6.881 bei 20 °C
pH-Wert = 6.865 bei 25 °C
pH-Wert = 6.853 bei 30 °C
pH-Wert = 6.838 bei 40 °C
pH-Wert = 6.833 bei 50 °C
pH-Wert = 6.836 bei 60 °C
pH-Wert = 6.845 bei 70 °C
pH-Wert = 6.859 bei 80 °C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphate
Dichte 1.01g/mL
pH 6.881
Menge 1 l
Summenformel KH2PO4 + Na2HPO4
Verpackung PE
Rückführbarkeit auf NIST NIST traceable