Learn More
Masterflex™ Sanitärklemmen aus Edelstahl
Gute chemische Kompatibilität und kostengünstig.Kupplungen aus Edelstahl 304 sind ideal für die Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie
25.65 CHF - 457.69 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11790319
|
Masterflex™
30800-75 |
38,1 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11755658
|
Masterflex™
30800-74 |
19,05 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Cole-Parmer Sanitärklammer aus Edelstahl 304L
- Entspricht den FDA-Anforderungen und den 3A Hygienestandards
- Klammergröße: ½ bis ¾ in.
Spezifikation
Je 1 | |
Sanitärklemme | |
Edelstahl |