Learn More
Masterflex™ Sanitärklemmen aus Edelstahl
Gute chemische Kompatibilität und kostengünstig.Kupplungen aus Edelstahl 304 sind ideal für die Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie
Marke: Masterflex™ 30800-74
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- Cole-Parmer Sanitärklammer aus Edelstahl 304L
- Entspricht den FDA-Anforderungen und den 3A Hygienestandards
- Klammergröße: ½ bis ¾ Zoll
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
19,05 |
Sanitärklemme | |
19,05 mm |