Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für die Schneidmühle SM 100 und die strapazierfähige Schneidmühle SM 2000
166.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1Each |
---|---|
Typ | Bottom Sieves |
Material | Stainless Steel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10014721
|
RETSCH
03.647.0209 |
0.75mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10116551
|
RETSCH
03.647.0208 |
0.5mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10014811
|
RETSCH
03.647.0210 |
1mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
1Each | |
Bottom Sieves | |
Stainless Steel | |
Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000 |